Learn More
Oxolinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10564408
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxolinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10564408
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10564408
Marke: Thermo Scientific Acros 431510250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14698-29-4 | C13H11NO5 | 261.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14698-29-4
Summenformel C13H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 261.23
MDL-Nummer MFCD00056775
InChI-Schlüssel KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
PubChem CID 4628
ChEBI CHEBI:138856
IUPAC-Name 5-Ethyl-8-Oxo-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Chinolin-7-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxolinic acid
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,7044
Formelmasse 261.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number431510050,431510250
ChargennummerA0465277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number431510050,431510250
ChargennummerA0462759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog Number431510050,431510250
ChargennummerA0461950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number431510050,431510250
ChargennummerA0455539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number431510050,431510250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxolinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Oxolinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >