Learn More
Thermo Scientific™ Hefe- und Pilzagar (dehydriert) (YM-Agar)
Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen in der Brauereiindustrie mit diesem Nährboden.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0920B
414.07 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11923922
  • 528.00 CHF / 500 Gramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefe- und Pilzagar (dehydriert). Der Nährboden basiert auf der Zusammensetzung nach Wickerham1,2 und wurde speziell für die Anwendung in der Brauereiindustrie entwickelt, um sowohl Wildhefen mit Saccharomyces als auch nicht-Saccharomyces in Gegenwart von Kulturhefen nachzuweisen.
Der Nährboden nutzt die Wirkung von Kupfer, das unterschiedlich hemmend auf das Wachstum von Wildhefen, Ale- oder Lagerhefen wirkt. Wildhefen können auf dem Nährboden wachsen bei gleichzeitiger Unterdrückung des Wachstum der Kulturhefen.
Der Nährboden ist sehr nahrhaft für das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen. Peptone und Hefeextrakte stellen nitrogene Verbindungen und Vitamin-B-Komplex bereit. Dextrose dient als Energiequelle. Hefe- und Pilzagar ist für eine Kupferzugabe optimiert, die in der Regel im Bereich von 50 bis 300 mg/l liegt. Dies hängt von der Empfindlichkeit der Kulturhefe gegenüber Kupfer ab, wie im Institute of Brewing, Methods of Analysis empfohlen3.
Der komplette Nährboden wird für die Untersuchung der mikrobiologischen Qualität von Bieren während der Herstellung, von Anstellhefen und von abgefüllten Bieren empfohlen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hefe- und Pilzagar
Agar
Für 12,2 l Medium
Pulver
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6261021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6247150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog NumberCM0920B
Chargennummer6227460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberCM0920B
Chargennummer6108247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2024 Catalog NumberCM0920B
Chargennummer6132890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberCM0920B
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hefe- und Pilzagar (dehydriert) (YM-Agar) > 500 g
Nur für Laboranwendungen