Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox-Supplement, für 500 ml Medium
Oxoid Vitox Supplement wird zur Vorbereitung von Thayer Martin Medium und New York City Medium zur Isolierung von Neisseria-Spezies verwendet.
125.00 CHF - 448.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Vitox-Supplement |
---|---|
Form | Gefriergetrocknet |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Verpackungsart | 2 x 5/Packung |
Menge | 5 x Röhrchen, gefriergetrocknet, sowie 5 x Rehydrationsflüssigkeit |
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12731870
|
Thermo Scientific™
SR0090A |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
125.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13265709
|
Thermo Scientific™
SR0090H |
Jedes Fläschchen ergibt 2 l Medium |
448.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Oxoid Vitox-Supplement wird zur Vorbereitung von Thayer Martin Medium und New York City Medium zur Isolierung von Neisseria spp. verwendet
- Inhalt: Vitox-Ergänzung (5 Fläschchen) plus Rekonstitutionsflüssigkeit (5 Fläschchen)
- Zu GC-Agarbasis hinzufügen, Artikel-Nr. CM0367B
Bestellinformationen:
- Jedes Fläschchen Vitox plus Rekonstitutionsflüssigkeit liefert 500 ml Medium
Im Lieferumfang enthalten:
- Fünf Fläschchen mit Vials Vitox plus fünf Fläschchen Rekonstitutionsflüssigkeit
Spezifikation
Vitox-Supplement | |
Mikrobiologische Medien | |
5 x Röhrchen, gefriergetrocknet, sowie 5 x Rehydrationsflüssigkeit |
Gefriergetrocknet | |
2 x 5/Packung |