Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox-Supplement, für 500 ml Medium
Oxoid Vitox Supplement wird zur Vorbereitung von Thayer Martin Medium und New York City Medium zur Isolierung von Neisseria-Spezies verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ SR0090H
381.76 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Oxoid Vitox-Supplement wird zur Vorbereitung von Thayer Martin Medium und New York City Medium zur Isolierung von Neisseria spp. verwendet
- Inhalt: Vitox-Ergänzung (5 Fläschchen) plus Rekonstitutionsflüssigkeit (5 Fläschchen)
- Zu GC-Agarbasis hinzufügen, Artikel-Nr. CM0367B
Bestellinformationen:
- Jedes Fläschchen Vitox plus Rekonstitutionsflüssigkeit liefert 500 ml Medium
Im Lieferumfang enthalten:
- Fünf Fläschchen mit Vials Vitox plus fünf Fläschchen Rekonstitutionsflüssigkeit
Spezifikation
Vitox-Supplement | |
Mikrobiologische Medien | |
5 x Röhrchen, gefriergetrocknet, sowie 5 x Rehydrationsflüssigkeit |
Gefriergetrocknet | |
2 x 5/Packung | |
Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium |