Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Harnstoff 40 %-Lösung
Oxoid Harnstoff 40 %-Lösung wird zur Zugabe zu Kulturmedien verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0020K
83.54 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11934052
  • 99.20 CHF / 10 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
wird 40 %-ige Oxoid Harnstofflösung zur Zugabe von Kulturmedien verwendet.
  • Für 100 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Urea 40%-Lösung
Mikrobiologische Medien
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Flüssig
10 x 5 ml
Dokumentation
Instructions
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6230016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberSR0020K
Chargennummer6209418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSR0020K
Chargennummer6202683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberSR0020K
Chargennummer6194614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberSR0020K
Chargennummer6180710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberSR0020K
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Harnstoff 40 %-Lösung > 10 x 5 ml