Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton
Der Thermo Scientific™ Oxoid Trypton ist ein pankreatischer Kaseinverdau für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Gleichförmigkeit der Zusammensetzung von größter Bedeutung sind.
274.00 CHF - 1955.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Trypton |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10158962
|
Thermo Scientific™
LP0042B |
500 g |
274.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10301783
|
Thermo Scientific™
LP0042T |
5 kg |
1955.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Oxoid Trypton ist ein pankreatischer Kaseinverdau für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Gleichförmigkeit der Zusammensetzung von größter Bedeutung sind.
Spezifikation
Trypton | |
Pulver | |
Mikrobiologische Medien |