Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone T
Oxoid Tryptone T peptone developed with Lower ion Levels is ideal for the production of toxin by Clostridium tetani.
Marke:  Thermo Scientific™ LP0043B
171.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10168962
  • 177.00 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oxoid Tryptone T peptone developed with Lower ion Levels is ideal for the production of toxin by Clostridium tetani.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trypton T
Pulver
Mikrobiologische Medien
500 g
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4479502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberLP0043B
Chargennummer4322236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog NumberLP0043B
Chargennummer4466723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog NumberLP0043B
Chargennummer4322232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog NumberLP0043B
Chargennummer4305686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberLP0043B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone T > 500 g