Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar EP/USP/JP/BP (Dehydrated)
Grow a wide variety of microorganisms with this general purpose medium specified in international pharmacopoeia.
Marke: Thermo Scientific™ CM0131B
152.81 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Grow a wide variety of microorganisms with Thermo Scientific ™ Oxoid ™ Tryptone Soya Agar (Dehydrated). A general purpose agar medium containing two peptones, Tryptone Soya Agar supports the growth of both aerobes and anaerobes, the latter being grown either in deep cultures or by incubation under anaerobic conditions. Tryptone Soya Agar is recommended as a reference medium when testing selective media to measure the degree of inhibition1.
Trypton-Soja-Agar, auch als Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar bezeichnet, ist ein Universalnährboden, der in Pharmakopöen und in Lebensmittelanalytikmethoden für die Anzüchtung einer Vielzahl von Organismen beschrieben ist. Das Produkt wird gemäß den Vorgaben der Pharmakopöen2, 3, 4, 5 getestet und vorwiegend als Referenzmedium zum Testen von Selektivmedien verwendet.
- Empfohlen als Referenzmedium zum Testen von Selektivmedien.
- Entspricht den in internationalen Pharmakopöen beschriebenen Rezepturen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Trypton-Soja-Agar | |
Agar | |
Für 12,5 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
For Laboratory Use Only