Learn More
Thermo Scientific™ TCBS Cholera Medium (Dehydrated)
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with this medium for highly reproducible results.
Marke: Thermo Scientific™ CM0333B
186.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with Thermo Scientific™ Oxoid™ TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Cholera Medium (Dehydrated). The medium has shown to be the most satisfactory and reproducible formula regardless of the complex composition1. Unlike Lauryl Sulphate Tellurite Agar it does not require further additives or aseptic additions of blood. It also possesses superior growth characteristics for Vibrio species, compared with tellurite media. While inhibiting non-vibrios, it promotes rapid growth of pathogenic vibrios after overnight incubation at 35°C.
Vibrio ist ein komma-förmiges gramnegatives Bakterium. Vibrione sind aquatische Mikroorganismen, von denen einige Arten schwere Krankheiten beim Menschen und anderen Tieren verursachen. Drei Arten von Vibrio sind für den Menschen von Bedeutung: Vibrio cholerae ist der Erreger der Cholera, Vibrio parahemolyticus und V. vulnificus verursachen beide akute Enteritis oder bakterielle Diarrhö.
Verwenden Sie den TCBS-Cholera-Nährboden für die selektive Isolierung pathogener Vibrionen.
- Liefert reproduzierbare Ergebnisse.
- Keine Zusätze oder aseptisches Blut erforderlich.
- Fördert das rasche Wachstum pathogener Vibrionen.
Das TCBS-Medium entspricht der Formulierung von Kobayashi et al., mit der Ausnahme, dass es speziell verarbeitete Ochsengalle enthält und frei von den von Nakanishi und Kobayashi festgestellten Mängeln ist2.
Das TCBS-Medium eignet sich für das Wachstum von Vibrio Cholerae, Vibrio parahemolyticus und den meisten anderen Vibrionen3. Die meisten Enterobacteriaceae, die im Stuhl vorkommen, werden für mindestens 24 Stunden vollständig unterdrückt. Geringes Wachstum von Proteus-Arten und Enterococcus fecalis kann auftreten, aber die Kolonien sind leicht von Vibrio-Kolonien zu unterscheiden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Industrieanwendung: AFNOR, AOAC, BSI, ISO, NMKL. | |
Pulver | |
500 g |
Cholera-Medium, TCBS | |
Trockenkulturmedien | |
Für 5.7 l-Medium |