Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokokken-Gruppierung, Einweg-Reaktionskarte
Die Oxoid Streptokokken-Gruppierungsreaktionskarte zum Einmalgebrauch wird mit Streptokokken-Gruppierungsreagenzien verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ DR0500G
33.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Oxoid Streptokokken-Gruppierungsreagenz A wird mit dem Thermo Scientific™ Oxoid Streptokokken-Gruppierungskit verwendet.
Spezifikation
Gefriergetrocknet 2 bis 25 °C und bei 2 bis 8 °C rekonstituiert | |
Reaktionskarte für Streptokokken-Tests | |
50 Karten |
Einweg-Reaktionskarte Streptokokkengruppen | |
Gruppe A, B, C, D, F und G |