Learn More
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated)
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with this selective medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0377B
Beschreibung
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated). Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2, 3. The medium is very selective for enterococci and, when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4, 5.
Der Nachweis und die Keimzahlbestimmung von Enterokokken ist von entscheidender Bedeutung für die Lebensmittelüberwachung und die mikrobielle Qualität von Wasser und Lebensmitteln.
Im Environment Agency „Microbiology of Drinking Water 2002“6 ebenso wie in der ISO-Norm für Wasserqualität7 wird die Verwendung des Slanetz-Bartley-Nährbodens für die Keimzahlbestimmung von Enterokokken in der Wasserversorgung empfohlen . Lebensmittelproben können mit der vom Nordic Committee of Food Analysis vorgeschlagenen Methode auf Enterokokken untersucht werden3.
- Einfache Auswertung: Durch die Reduktion von Tetrazoliumchlorid im Nährboden bilden die Enterokokken dunkelrote/rotbraune Kolonien.
- Selektiv: Das Natriumazid im Medium wirkt selektiv gegen gramnegative Organismen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Industrienormen: NMKL. | |
Pulver | |
500 g |
Slanetz-Bartley-Nährboden (Enterococcus-Agar, dehydriert) | |
Trockenkulturmedien | |
Für 11,9 l Medium |
Sicherheit und Handhabung
- SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium azide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %