Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kartuschenbehälter mit Trockenmittel
Erhalten Sie eine niedrige Feuchtigkeit und lagern Sie ungeöffnete Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests sicher und praktisch.
Marke:  Thermo Scientific™ HP0055A
21.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10341303
  • 22.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhalten Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Kassettenbehälter mit Trockenmittel eine niedrige Feuchtigkeit und bewahren ungeöffnete Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests gleichzeitig sicher und praktisch auf.
Eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Methoden für Empfindlichkeitstests ist die Scheibendiffusion äußerst flexibel und bietet eine Vielzahl von Antibiotika und Konzentrationen, die sich bei Bedarf leicht ändern lassen.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, Mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, aber auch eine visuelle Anzeige der folgenden Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oxoid Kartuschenbehälter mit Trockenmittel
Kartuschenbehälter mit Trockenmittel
1/Packung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kartuschenbehälter mit Trockenmittel > Je