Learn More
Thermo Scientific™ Rogosa-Agar (dehydriert)
Selektive Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Lactobazillen in Molkereiprodukten und klinischen Proben mit diesem Nährboden.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0627B
303.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10586913
  • 308.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Selektive Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Lactobazillen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Rogosa-Agar (dehydriert). Der Nährboden zeigte hervorragende Ergebnisse bei quantitativen und qualitativen Nachweisen von Lactobazillen in Fäkalien, Speichel und Mundspülungen und in Molkereiprodukten.
Rogosa-Agar, eine Modifikation des von Rogosa et al.1 beschriebenen Nährbodens, ist ein selektives Medium für die Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Lactobazillen. Die hohe Acetatkonzentration und der niedrige pH-Wert des Nährbodens unterdrücken effektiv andere Bakterien, aber auch viele Stämme anderer Milchsäurebakterien. Die Änderung des pH-Werts auf 6,2 statt 5,5 ändert die Selektivität des Nährbodens für die gesamte Gruppe von Milchsäurebakterien2,3.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rogosa-Agar
Agar
Für 6,1 l Medium
Pulver
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6233012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberCM0627B
Chargennummer6137391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2025 Catalog NumberCM0627B
Chargennummer3725350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog NumberCM0627B
Chargennummer3645945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2023 Catalog NumberCM0627B
Chargennummer3540111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2022 Catalog NumberCM0627B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rogosa-Agar (dehydriert) > Rogosa-Agar; 500 g