Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ersatz-Trockenmittel (Andruckdispenser)
Sorgen Sie bei der Lagerung von Antibiotika-Testblättchen für die manuelle Empfindlichkeitstestung für eine Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ ST9100
38.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
39.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10200343
  • 50.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Sorgen Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Ersatz-Trockenmittel (Andruckdispenser) bei der Lagerung von Antibiotika-Testblättchen für die manuelle Empfindlichkeitstestung für eine Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit.
Das Oxoid Ersatz-Trockenmittel eignet sich sowohl für die Oxoid Spender für antimikrobielle Testblättchen mit 8 Positionen als auch mit 12 Positionen.
Als eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Methoden für die Empfindlichkeitstestung ist die Scheibendiffusion extrem flexibel und bietet eine Vielzahl an Antibiotika- und Konzentrationsmöglichkeiten, die je nach Bedarf ausgetauscht werden können.
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oxoid Ersatz-Trockenmittel (Andruckdispenser)
Ersatztrockenmittel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6272669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberST9100
Chargennummer6263409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2025 Catalog NumberST9100
Chargennummer6235784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberST9100
Chargennummer6235782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberST9100
Chargennummer6223633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberST9100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ersatz-Trockenmittel (Andruckdispenser) >