Learn More
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar (dehydriert)
Bestimmen Sie mit diesem Medium die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwässern und anderen sanitär bedeutsamen Materialien.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0325B
189.10 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10331433
  • 230.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate-Count-Agar (dehydriert) können Sie die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwässern und anderen sanitär bedeutsamen Materialien bestimmen. Plate-Count-Agar wurde von Buchbinder et al.1 entwickelt und wird von der APHA2, der AOAC3 und der PHLS4 empfohlen. Die Qualitätskontrolle von Plate-Count-Agar (APHA) umfasst Tests gemäß ISO 11133:2014.5
Plate-Count-Agar ist äquivalent zu dem von der APHA1, PHLS 2 und ISO3,4 empfohlenen Medium für die Keimzahlbestimmung von Mikroorganismen in Lebensmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrienormen: NMKL.
Pulver
500 g
Plate-Count-Agar
Agar
Für 28,6 l Medium
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar (dehydriert) > Agar für Zählplatten; 500 g
Nur für Laboranwendungen