Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin G Antibiotika-Testblättchen
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen über ein Antibiogramm (AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testblättchen.
61.30 CHF - 64.90 CHF
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel | Penicillin G |
---|---|
Beschreibung | Oxoid Penicillin G-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
Antibiotika-Code | P |
Produkttyp | Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
Testtyp | Antimikrobielle Empfindlichkeit |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Antibiotika-Code | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Antibiotika-Code | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12761760
|
Thermo Scientific™
CT0152B |
Oxoid Penicillin G-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | P | 1 Stück |
62.45 CHF
250 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11904032
|
Thermo Scientific™
CT0124B |
Oxoid Penicillin G-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | P | 5 Units |
63.90 CHF
250 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11994022
|
Thermo Scientific™
CT0088B |
Oxoid Penicillin G-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | P | 2 Einheiten |
63.90 CHF
250 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10340953
|
Thermo Scientific™
CT0043B |
Oxoid Penicillin G-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | P | 10U. |
61.30 CHF
250 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11934002
|
Thermo Scientific™
CT0042B |
Oxoid Penicillin G-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | P | 1,5 Units |
64.90 CHF
250 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin-G-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Penicillin G | |
P | |
Antimikrobielle Empfindlichkeit | |
50 Scheiben/Kassette |
Oxoid Penicillin G-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
5 Kassetten/Packung | |
50 Scheiben/Kassette |