Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ PBP2' Latexagglutinations-Testkit
Für den Nachweis von PBP2' und zur Detektion von Methicillin-Resistenz bei Staphylococcus aureus (MRSA) und Koagulase-negativen Staphylokokken.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0900A
547.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10699164
  • 580.00 CHF / 50 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Oxoid PBP2'-Latex-Agglutinationstest ist ein schneller Latex-Agglutinationstest auf Objektträgern für den Nachweis von PBP2' als Hilfsmittel bei der Erkennung der Methicillin-Resistenz sowohl bei Staphylococcus aureus (MRSA) als auch bei Koagulase-negativen Staphylokokken.
Bestellhinweis:
50 Tests/Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Testkit für Latex-Agglutination
Gesundheitswesen
50 Tests/Kit
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ PBP2' Latexagglutinations-Testkit > 50 Tests/Kit