Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella Ergänzungsstoff
Thermo Scientific TM Oxoid TM ONE Broth-Salmonella-Supplement für die selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben in 24 Stunden in einem einzigen Anreicherungsschritt.
Marke: Thermo Scientific™ SR0242B
247.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella-Supplement für die selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben in 24 Stunden in einem einzigen Anreicherungsschritt.
- Zum Hinzufügen zu ONE Broth-Salmonella, Artikel-Nr. CM1091B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.
Spezifikation
Salmonella | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
ONE Broth-Salmonella Supplement | |
Ergänzungsstoff | |
Jedes Fläschchen für 225 ml Medium |