Learn More
Thermo Scientific™ Biochemisches Identifikationssystem (O.B.I.S.) Mono
Schnelle Unterscheidung von Listeria monocytogenes von anderen Listeria-Arten mit diesem biochemischen Identifizierungssystem.
Marke: Thermo Scientific™ ID0600M
300.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelle Unterscheidung von Listeria monocytogenes von anderen Listeria-Arten mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Biochemischen Identifizierungssystem (O.B.I.S.) mono. Dieser schnelle kolorimetrische Test liefert einfache und schnelle Ergebnisse zur Bestimmung der D-Alanyl-Aminopeptidase (DALAase). Es wurde zur Unterscheidung vermutlicher Listeria-Arten entwickelt, die von selektiven Medien isoliert und für weitere biochemische Tests auf ein Sekundärmedium plattiert wurden.
Die Identifizierung von Listeria monocytogenes beruht auf dem Mangel an Enzym D-Alanyl-Aminopeptidase.1,2,3
Listeria monocytogenes ist die am häufigsten vorkommende pathogene Listeria spp. und nachweislich pathogen für Menschen und Tiere.
Nutzen Sie O.B.I.S. Mono zur schnellen Unterscheidung von Listeria monocytogenes von anderen Listeria spp., um die Notwendigkeit einer vollständigen biochemischen Identifizierung verdächtiger Kolonien zu reduzieren.
- Einfach—problemlose Durchführung
- Schnell—Ergebnisse 6 Minuten nach dem Testen verdächtiger Kolonien
- Nicht-karzinogenes Substrat
Wir haben ein neues System für Aminopeptidase-Tests4 entwickelt, das ein nicht-karzinogenes Substrat als Reaktion auf Gesundheitsbedenken durch Aminosäurekonjugaten aus ß Naphthylamin5,6 verwendet, da es sich um starke Karzinogene handelt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Listeria monocytogenes aus anderen Listeria spp. aus der Kultur | |
60 Tests/Kit |