Learn More
Thermo Scientific™ Biochemisches Identifikationssystem (O.B.I.S.) Campy
Schnelle Unterscheidung von Campylobacter -, Helicobacter - und Acrobacter-Arten von anderen gramnegativen Organismen mit dem Thermo Scientific Oxoid biochemischen Identifizierungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ ID0800M
270.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13226059
  • 351.00 CHF / 60 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Schnelle Unterscheidung von Campylobacter -, Helicobacter - und Acrobacter-Arten von anderen gramnegativen Organismen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ biochemischen Identifizierungssystem (O.B.I.S.) Campy. Dieser schnelle kolorimetrische Test liefert einfache und schnelle Ergebnisse zum Nachweis von L-Alanyl Aminopeptidase in gramnegativen Organismen. Es wurde für die Differenzierung von Campylobacter-, Helicobacter- und Arcobacter-Arten von anderen gramnegativen Organismen entwickelt und umfasst einen Gram-Lyse-Test zur Bestimmung des Gram-Status.
Verwenden Sie O.B.I.S. Campy zur schnellen Unterscheidung von Campylobacter -, Helicobacter- und Arcobacter-Arten von allen anderen gramnegativen Organismen1.
  • Einfach—problemlose Durchführung
  • Schnell—Ergebnisse 6 Minuten nach dem Testen verdächtiger Kolonien
Der O.B.I.S. Campy Test unterscheidet Campylobacter, Helicobacter und Arcobacter-Arten von allen anderen gramnegativen Organismen1. Im Gegensatz zu anderen gramnegativen Organismen besitzen Campylobacteraceae nicht das Enzym L-Alanyl Aminopeptidase (L-ALA). Der O.B.I.S. Campy-Test umfasst einen Schnelltest zum Nachweis dieses Enzyms und ein Gram-Lyse-Reagenz zur schnellen Bestimmung des Gram-Status. Zunächst muss der Gram-Lyse-Test (oder eine Gram-Färbung) durchgeführt werden. Dieser Test unterscheidet Gram-positive und Gram-negative Bakterien2.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
O.B.I.S. Campy
Campylobacter von anderen Organismen mit ähnlicher Koloniemorphologie innerhalb von zwei Minuten
60 Tests/Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6254208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2025 Catalog NumberID0800M
Chargennummer6220810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberID0800M
Chargennummer6180891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberID0800M
Chargennummer6169154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog NumberID0800M
Chargennummer6122194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2024 Catalog NumberID0800M
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Biochemisches Identifikationssystem (O.B.I.S.) Campy > 60 Tests/Kit