Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue Reagenz
Vereinfachen Sie die Identifizierung von Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus und Koagulase-negativen Staphylokokken, mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue Reagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ MB1588A
103.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13265599
  • 107.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Identifizierung von Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus und Koagulase-negativen Staphylokokken (CNS), mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue Reagenz. Dieses Reagenz wird bei Beta-Galactosidase-Tests verwendet, um schnelle, zuverlässige und leicht ablesbare Ergebnisse zu erzielen.
Verwendet bei Beta-Galactosidase-Tests ermöglicht dieses Reagenz die schnelle, zuverlässige und einfache Identifizierung von Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus und Koagulase-negativen Staphylokokken (CNS).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Microbact Staph Fast Blue Reagenz
Reagenziensatz für Staphylococcus aureus-Testkit
2 x 10 ml-Flaschen
Staphylococcus spp., einschließlich Staphylococcus aureus und Koagulase-negative Staphylokokken, Beta-Galactosidase-Reaktion in Microbact 12S
1 Box
Staphylococcus aureus
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4500381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberMB1588A
Chargennummer4497258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberMB1588A
Chargennummer4484799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog NumberMB1588A
Chargennummer4474108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberMB1588A
Chargennummer4469672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberMB1588A
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue Reagenz > 2 x 10 ml/Flasche