Learn More
Thermo Scientific™ Membran-Endo-Agar LES (dehydratisiert)
Zählen Sie mit diesem Medium coliforme Organismen in Wasserproben.
Marke: Thermo Scientific™ MM0551B
228.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zählen Sie coliforme Organismen in Wasserproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran-Endo-Agar LES (dehydratisiert) unter Verwendung von basischem Fuschin (BR0050). Dieses Membranfiltrationsmedium wird gemäß der Lawrence Experimental Station-Formulierung von McCarthy, Delaney und Grasso1 hergestellt und für die Zählung von coliformen Organismen in Wasser2 mit einer zweistufigen Anreicherungsmethode eingesetzt.
Verwenden Sie Membran-Endo-Agar LES zur Zählung von coliformen Organismen in Wasser.
Der Wert der Membranfiltertechnik für die Zählung von coliformen Organismen in Wasser liegt in ihrer größeren Zuverlässigkeit und Präzision im Vergleich zum MPN-Mehrröhrchentest3.
McCarthy, Delaney und Grasso1 haben einen zweistufigen Prozess zur Anreicherung empfohlen, um eine ungiftige Umgebung für die maximale Wiederbelebung der Coliformen zu ermöglichen.
Calabrese und Bissonnette4 stellten fest, dass die Supplementierung des M-Endo Mediums mit Katalase und Natriumpyruvat zu einer verbesserten Rückgewinnung von coliformen Bakterien aus chloriertem Abwasser führt.
Die von Noble5 durchgeführten Experimente zeigten, dass Natriumsulfit und Basisfuchsin für die belasteten Coliformen sehr nachteilig sein können, was die Gesamtzählung verringert.
Die Anreicherung über einen Zeitraum von 2 Stunden ± 0,5 Stunden mit einer gleichstarken Lauryltryptose-Bouillon CM0451 ermöglicht eine adäquate Wiederbelebung der belasteten coliformen Organismen und liefert die beste Beurteilung der Trinkwasserqualität.
Eine Anreicherung ist für die Untersuchung von Brauch- und Abwässern in der Regel nicht erforderlich.
Die Auswahl des Probenvolumens wird durch die erwartete Bakteriendichte bestimmt. Eine ideale Menge führt zu einem Wachstum von mehr als 50 coliformen Kolonien und weniger als 200 Kolonien aller Arten.
Alle Organismen, die innerhalb von 24 Stunden eine Kolonie mit goldgrünem Metallglanz erzeugen, gelten als Mitglieder der coliformen Gruppe. Der Glanz kann die gesamte Kolonie umfassen oder auf das Zentralgebiet oder die Peripherie beschränkt sein. Die empfohlene Tiefe von M-Endo-Agar LES in Platten schränkt die Koloniegröße ein und erleichtert so die Durchführung der Koloniezählung.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Industrieanwendung: APHA-Normen. | |
Pulver | |
500 g |
Membran-Endo-Agar LES | |
Agar | |
Für 11.1 l Medium |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Laboranwendungen