Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
Marke: Thermo Scientific™ LP0039B
78.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
Ein Extrakt aus gesprossenem Getreide mit konserviertem Stickstoff und Kohlenhydratbestandteilen
Spezifikation
Dehydriert; Malzextrakt | |
Pulver | |
Malzextrakt | |
500 g |
Sicherheit und Handhabung
- Malt Extract
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304-BEI EINATMEN:.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Barley, malt