Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (Dehydrated)
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with this chromogenic medium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0007B
191.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10661675
  • 231.00 CHF / 500 Gramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (Dehydrated). This differential medium gives a number of diagnostic indications such as bile tolerance, colony morphology and chromogenesis. MacConkey Agar corresponds to the medium recommended by the World Health Organizaton1, the Department of Health2 for the bacterial examination of water.
Verwenden Sie MacConkey Agar für die Kultivierung von Pathogenen, die in einer Vielzahl von Proben vorhanden sein können.
  • Einfache Ablesbarkeit: leicht zu differenzieren zwischen Escherichia coli (rote nicht-mukoide Kolonien) und Staphylococcus spp. (blassrosa opake Kolonien) und Pseudomonas aeruginosa (grün-braune Kolonien).
  • Empfohlen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)1, die Abteilung für Gesundheit2.
Aufgrund seiner Fähigkeit, das Wachstum von pathogenen grampositiven Kokken zu unterstützen (z. B. Staphylokokken und Enterokokken) sowie von Enterobacteriaceae wird MacConkey Agar besonders für die Kultivierung von Krankheitserregern empfohlen, die in einer Vielzahl von Proben wie Urin, Kot und Wundtupfer vorkommen können. Obwohl selektiv wirkend, wird eine gemischte Bakterienflora nicht im gleichen Umfang wie durch andere hemmende Medien (einschließlich anderer MacConkey Agar) unterdrückt. MacConkey Agar sollte parallel zu anderen selektiven Indikatormedien, wie etwa Desoxycholat-Citrat-Agar, Wismutsulfit-Agar, Brillantgrün-Agar Brillantgrün-Galle-(2 %)-Bouillon, und einem nicht selektiven Medium wie Blutagar verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MacConkey-Agar
Agar
Für 9,6 l Medium
Pulver
500 g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6265245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog NumberCM0007B
Chargennummer6233015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberCM0007B
Chargennummer6216184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberCM0007B
Chargennummer6160345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2024 Catalog NumberCM0007B
Chargennummer6130180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2024 Catalog NumberCM0007B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (Dehydrated) > MacConkey-Agar; 500 g