Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Agar ohne Salz (dehydriert)
Mit diesem Nährboden können Sie coliforme Keime in klinischen Proben nachweisen und deren Koloniezahl bestimmen.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0507B
174.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10472643
  • 238.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar ohne Salz (dehydriert) ermöglicht den Nachweis und die Keimzahlbestimmung coliformer Organismen in klinischen Proben.Das Differenzialmedium unterdrückt das Schwärmen von Proteus-Spezies und wird daher bei der Urinuntersuchung einer vermuteten Harnwegsinfektion (UTI) empfohlen.
MacConkey-Agar ohne Salz hat die gleiche Zusammensetzung wie der MacConkey-Agar, außer dass er kein zusätzliches Salz enthält. Durch den ‘niedrigen Elektrolytgehalt’ breiten sich auf diesem Nährboden die meisten Proteus spp. nicht aus.Das Medium hat sich insbesondere bei der Untersuchung von Urinproben bewährt, da es ein Überwachsen anderer Organismen verhindert.
Vorsichtsmaßnahmen:
Die beschriebenen Koloniemerkmale dienen nur zur vermutlichen Identifizierung isolierter Organismen.Zur endgültigen Identifizierung sind Subkulturen anzulegen, und es müssen Bestätigungstests durchgeführt werden.
Zum Verbessern des Pigments vermuteter Staphylococcus aureus die Platten auf der Bank 12-18 Stunden lang auf Umgebungstemperatur halten.
Dieses Medium kann bei 2 bis 10°C Kühllagerung ausgeprägt ausfällen.Dies beeinträchtigt in keiner Weise die Leistung des Mediums.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MacConkey-Agar (ohne Salz, CM7b) (dehydriert)
Agar
Für 10,6 l Medium
Pulver
500 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6265625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2025 Catalog NumberCM0507B
Chargennummer6236024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberCM0507B
Chargennummer6215379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog NumberCM0507B
Chargennummer6200061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberCM0507B
Chargennummer6182809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2024 Catalog NumberCM0507B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MacConkey-Agar ohne Salz (dehydriert) > MacConkey-Agar (ohne Salz); 500 g