Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Respiratory Screen Objektträger mit Positiv- und Negativkontrolle
Objektträger mit 1 Reihe von Wells mit separaten Präparaten aus Zellkulturen, die mit RSV, Influenza A- und B-Viren, Parainfluenza-Virus 12 und3 Adenovirus infiziert sind.
Marke:  Thermo Scientific™ S612130-2
175.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13205329
  • 179.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oxoid IMAGEN Respiratory Screen Positiv- und Negativkontroll-Objektträger ist ein PTFE-beschichteter Mikroskopobjektträger aus Glas mit 1 Reihe Wells, die separate Präparate aus Zellkulturen enthält, die mit 1 der folgenden Atemwegsviren infiziert sind: Respiratorischer Synzytial-Virus (RSV), Influenza A- und B-Virus, Parainfluenza-Virus 1, 2 und 3 sowie Adenovirus.
Die zweite Reihe Wells enthält Präparate aus nicht infizierten Zellkulturen zur Verwendung als Negativkontrollen. Einzeln in mit Stickstoff gefüllten Folienbeuteln verschweißt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IMAGEN™ Respiratory Screen-Positiv- und Negativkontroll-Objektträger
Regelung
1 Objektträger/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Respiratory Screen Objektträger mit Positiv- und Negativkontrolle > 1 Objektträger/Packung