Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza-Virusgruppen-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay
Mit diesem schnellen und leicht ablesbaren Kit lassen sich Parainfluenza-Viren des Typs 1, 2 und 3 schnell erkennen und unterscheiden.
Marke: Thermo Scientific™ K610411-2
837.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelle Erkennung und Unterscheidung von Antigenen des Parainfluenza-Virus Typ 1, 2 und 3 direkt in Nasopharyngeal-Aspiraten und Zellkulturpräparaten mit dem Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza-Virus-Typisierungs-Kit. Dieser direkte Immunfluoreszenz-Assay verwendet typspezifische monoklonale Antikörper zur Erkennung und Identifizierung von Parainfluenza-Viren Typ 1, 2 und 3
Parainfluenza-Viren gehören zur Gattung der Paramyxoviren aus der Familie der Paramyxoviridae.1 Es sind 6 Arten von Paramyxovirus bekannt, die Menschen infizieren, zu denen Parainfluenza-Viren 1, 2, 3 und 4 (Subtypen 4a und 4b), Mumps- und Newcastle-Virus gehören. Von den 4 Parainfluenza-Viren sind die Typen 1, 2 und 3 inzwischen als Hauptursache akuter Atemwegserkrankungen bei Säuglingen und Kindern bekannt.2,3
Nutzen Sie das IMAGEN Parainfluenza-Kit zur schnellen, empfindlichen und spezifischen Erkennung und Differenzierung von Antigenen des Parainfluenza-Virus Typ 1, 2 und 3 direkt in Nasopharyngeal-Aspiraten und Zellkulturpräparaten.
- Schnelles Ergebnis—in etwas mehr als 30 Minuten nach Erhalt der Testprobe oder -kultur
- Einfach—gebrauchsfertige Reagenzien; zudem folgen alle IMAGEN-Assays demselben grundlegenden Verfahren
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität—die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität
- Leicht auslesbare Ergebnisse
- Lange Haltbarkeit—24 Monate
Das IMAGEN Parainfluenza-Kit enthält FITC-konjugierte (Fluorescein-Isothiocyanat) monoklonale Antikörper, die sich spezifisch an Parainfluenza-Virus Typ 1, 2 oder 3 binden. Die Proben werden 15 Minuten lang mit dem FITC-konjugierten Reagenz inkubiert. Überschüssiges Reagenz wird dann durch Waschen mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) entfernt. Die eingefärbten Flächen werden montiert und mikroskopisch mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop ausgewertet Wenn Parainfluenza-Viren des Typs 1, 2 oder 3 vorhanden sind, wird innerhalb infizierter Zellen eine charakteristische apfelgrüne intrazelluläre Fluoreszenz sichtbar, die mit der roten Hintergrundfärbung nicht infizierter Zellen kontrastiert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Influenza | |
Nasen-Rachen-Raum | |
50 Tests |
IMAGEN™ Parainfluenza-Typisierung | |
Nasen-Rachen-Raum | |
Reagenz |