Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pferdeserum
Das Thermo Scientific™ Oxoid Pferdeserum ist ein Extrakt aus Pferdeblut für die Zugabe zu Kulturmedien.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0035C
105.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10474023
  • 112.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Oxoid Pferdeserum ist ein Extrakt aus Pferdeblut für die Zugabe zu Kulturmedien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pferd
Flüssig
Vollblut: Pferd, Ergänzungsstoff
100 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pferdeserum > 100 ml