Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser-Supplement
Das Oxoid Fraser Supplement eignet sich zur Isolierung von Listerien-Arten.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0156E
174.80 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11434209
  • 189.00 CHF / 10 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Oxoid Fraser Supplement eignet sich zur Isolierung von Listerien-Arten.
  • Zum Hinzufügen zur Fraser Bouillonbasis, Artikel-Nr. CM0895B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fraser-Supplement
Mikrobiologische Medien
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Gefriergetrocknet
10 Stück/Packung
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6267134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6241894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6209441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSR0156E
Chargennummer6203047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberSR0156E
Chargennummer6177509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberSR0156E
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser-Supplement > 10 Fläschchen; für 500-ml-Medium