Learn More
Thermo Scientific™ DrySpot™ Legionella pneumophila Serogruppe 1 Latex-Agglutinationstest
Schnelle Bestätigung der Legionella pneumophila Serogruppe 1 aus einer Kultur mittels Latexagglutination.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0200M
556.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11479868
  • 630.00 CHF / 60 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Dryspot™ Legionella pneumophila Serogruppe 1 Latex-Agglutinationstest können Sie schnell die Identität der Legionella pneumophila Serogruppe 1 aus einer Kultur mithilfe der Latex-Agglutination bestimmen.
Verwenden Sie diesen Trockenlatex-Agglutinationstest für die Identifizierung von Legionella pneumophila Serogruppe 1, entweder aus Patientenprobenmit Verdacht auf Legionellose oder aus Umweltproben.
Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit spezifischen Kaninchen-Antikörpern, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht. Diese reagieren mit dem Legionella pneumophila Serogruppe 1-Antigen und bilden die Agglutination im Testreaktionsbereich.
Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit nicht-reaktiven Kaninchen-Globulinen, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht und bilden den Testreaktionsbereich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 25 °C
Legionella pneumophila
Legionellen-Latextest-Kit
60 Tests/Kit
DrySpot Legionella pneumophila Serogruppe 1 Latextest
Menschlicher Stuhl
20 Reaktionskarten (3 Tests/Karte); Positivkontrolle; Negativkontrolle; phosphatgepufferte Kochsalzlösung; Rührstäbchen, Beutel-Clips
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6193038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog NumberDR0200M
Chargennummer6144599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog NumberDR0200M
Chargennummer3810843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog NumberDR0200M
Chargennummer3754907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberDR0200M
Chargennummer3666901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberDR0200M
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DrySpot™ Legionella pneumophila Serogruppe 1 Latex-Agglutinationstest > DrySpot Legionella pneumophila Serogruppe 1 Kit; 60 Tests