Learn More
Thermo Scientific™ DrySpot™ E. coli O157 Latex-Agglutinationstest
Schnelle Bestätigung der E. coli-Serogruppe O157 von auf Plattenmedien kultivierten Kolonien durch Latex-Agglutination.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0120M
224.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13275559
  • 225.00 CHF / 120 Tests
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ DrySpot™ E. coli O157 Latex-Agglutinationstest können Sie die Identität von E. coli-Kolonien der Serogruppe O157 schnell direkt aus festen Nährmedien bestimmen. Blaue Latexpartikel sind mit reaktiven (positiv) und nicht-reaktiven (negativ) Antikörpern beschichtet und auf Reaktionskarten getrocknet.
Dieser Trockenlatextest wurde zum Nachweis von Escherichia coli -Stämmen, die das O157-Serogruppenantigen besitzen, mittels Objektträger-Agglutinationstest entwickelt.
Der Test eignet sich am besten zur Verwendung mit Sorbitol-MacConkey-Agar CM0813. E. coli O157:H7-Stämme fermentieren Sorbitol nicht, sondern bilden auf diesem Medium farblose Kolonie. Die meisten E. coli-Isolate fermentieren Sorbitol und bilden deshalb charakteristische rosafarbene Kolonien. Als Primär-Screening sollte Sorbitol-MacConkey-Agar verwendet werden. Nicht-Sorbitol-fermentierende Kolonien können mit den Latex-Reagenzien getestet werden, um zu bestimmen, ob das Isolat zur O157-Serogruppe, und somit zu einem potenziell Verotoxin-produzierenden Stamm gehört.
  • Weniger Verfahrensschritte und schnellere Ergebnisse dank vordosierter Reagenzien
  • Die einfache Lagerung bei Zimmertemperatur ermöglicht die Aufbewahrung für bis zu zwei Jahre
  • Blaue Latexpartikel werden auf reaktive (positive) und nicht-reaktive (negative) Antikörper sensibilisiert und auf Reaktionskarten aufgebracht
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 25 °C
E. coli
40 Reaktionskarten (40 Tests/Karte), Positivkontrolle, Negativkontrolle, Mischspatel, Beutel-Klemmen
DrySpot E. coli O157 Testkit
Latex-Agglutinationstest
120 Tests/Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DrySpot™ E. coli O157 Latex-Agglutinationstest > Dryspot E. coli O157; 120 Tests