Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, coliforme Bakterien und Enterobacteriaceae mit den Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie.
23.00 CHF - 173.56 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15°bis 25 °C |
---|---|
Format | Nährbodenträger |
Produkttyp | Proben |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11443959
|
Thermo Scientific™
DS0166A |
10/Pckg. | Nährbodenträger | MacConkey Agar # 3 | Großbritannien |
51.60 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11453959
|
Thermo Scientific™
DS0167A |
10/Pckg. | Nährbodenträger | MacConkey Agar # 3 + germicide | Großbritannien |
49.60 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11483959
|
Thermo Scientific™
DS0170A |
10/Packung | Nährbodenträger | OGYE Agar | UK |
57.65 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10065732
|
Thermo Scientific™
GFD07A |
10 St./Packung | Nährbodenträger | Plate Count Agar | Italy |
23.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10128152
|
Thermo Scientific™
GFD06A |
10 St./Packung | Nährbodenträger | VRGB Agar | Italy |
25.25 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11463959
|
Thermo Scientific™
DS0168A |
10 St./Packung | Nährbodenträger | VRGB Agar | Großbritannien |
173.56 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11473959
|
Thermo Scientific™
DS0169A |
10 St./Packung | Nährbodenträger | VRBG Agar + germicide | Großbritannien | N/A | |||
10484173
|
Thermo Scientific™
GFD05A |
10 St./Packung | Nährbodenträger | MacConkey w/ MUG | Italy |
25.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10147942
|
Thermo Scientific™
GFD04A |
10 St./Packung | Nährbodenträger | TSA (Caso) / Malt Extr + CAM | Italy | N/A | |||
11423959
|
Thermo Scientific™
DS0147A |
10/Packung | Nährbodenträger | TTC (Red Spot) | Vereinigtes Königreich |
63.35 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11433959
|
Thermo Scientific™
DS0155A |
10/Packung | Nährbodenträger | TTC (Red Spot)/Malt Ext Agar | Vereinigtes Königreich |
69.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||
Description
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefe, Schimmelpilze, Coliform-Bakterien und Enterobacteriaceae mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie. Dip-Slides sind für den Bediener und bei begrenzter Verfügbarkeit von Laboren einfach anzuwenden. Sie sind auf beiden Seiten mit einem festen Kulturmedium beschichtet. Somit können verschiedene Medien auf jeder Seite aufgetragen und das Verfahren Zeit und Kosten sparend gestaltet werden.
Dip-Slides wurden ursprünglich entwickelt, um den Bakteriengehalt von Urinproben zu bestimmen. Sie wurden im Laufe der Jahre in die doppelseitige Form modifiziert, mit einem Medium für Gram-positive Spezies auf einer Seite und einem Medium für Gram-negative Spezies auf der anderen. Mit diesen Dip-Slides ist die Koloniezählung Zeit und Kosten effizient, es ermöglicht den gleichzeitigen Kontakt der Proben mit zwei verschiedenen Medien.
- Der Objektträger besteht aus leicht entsorgbarem Kunststoff mit erhöhten Kanten und sorgt so für eine gleichmäßige Dicke des Kulturmediums
- Ein eingearbeitetes Gitter ermöglicht die einfachere Koloniezählung
- Die Form des Objektträgers gewährleistet das Ablaufen von Flüssigkeit
- Die Kappe bildet einen praktischen Griff, ohne das Risiko, das Kulturmedium zu berühren
- Diagramme zur Bestimmung der Keimzahl für Bakterien, Pilze und Hefen sind im Lieferumfang enthalten. Das vereinfacht die Untersuchung des Wachstums für den Anwender und wo die Verfügbarkeit von Laboren begrenzt ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Specifications
15°bis 25 °C | |
Nährbodenträger | |
Proben | |
10/Pckg. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.