Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, coliforme Bakterien und Enterobacteriaceae mit den Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ GFD05A
Beschreibung
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefe, Schimmelpilze, Coliform-Bakterien und Enterobacteriaceae mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie. Dip-Slides sind für den Bediener und bei begrenzter Verfügbarkeit von Laboren einfach anzuwenden. Sie sind auf beiden Seiten mit einem festen Kulturmedium beschichtet. Somit können verschiedene Medien auf jeder Seite aufgetragen und das Verfahren Zeit und Kosten sparend gestaltet werden.
Dip-Slides wurden ursprünglich entwickelt, um den Bakteriengehalt von Urinproben zu bestimmen. Sie wurden im Laufe der Jahre in die doppelseitige Form modifiziert, mit einem Medium für Gram-positive Spezies auf einer Seite und einem Medium für Gram-negative Spezies auf der anderen. Mit Thermo Scientific Dip-Slides ist die Koloniezählung zeit- und kosteneffizient, sie ermöglichen den gleichzeitigen Kontakt der Proben mit zwei verschiedenen Medien.- Aus leicht entsorgbarem Kunststoff hergestellt, mit erhöhten Kanten, um eine gleichmäßige Dicke des Kulturmediums zu gewährleisten
- Ein eingearbeitetes Gitter ermöglicht die einfachere Koloniezählung
- Geformt, um das Ablaufen von Flüssigkeit zu gewährleisten
- Die Kappe bildet einen praktischen Griff, ohne das Risiko, das Kulturmedium zu berühren
- Diagramme zur Bestimmung der Keimzahl für Bakterien, Pilze und Hefen sind im Lieferumfang enthalten. Das vereinfacht die Untersuchung des Wachstums für den Anwender und wo die Verfügbarkeit von Laboren begrenzt ist.
Spezifikation
15°bis 25 °C | |
Italy | |
Proben |
Nährbodenträger | |
MacConkey w/ MUG | |
10 St./Packung |