Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ kompakter Folienbeutel
Der Thermo Scientific™ Oxoid Compact Kunststoffbeutel ist für die Verwendung mit dem Compact System vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ AG0020C
40.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10508263
  • 42.15 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Oxoid Compact Kunststoffbeutel ist für die Verwendung mit dem Compact System vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit der AnaeroGen™ Compact Dichtungsklemme, Teilenr. AN0005C
  • AnaeroGen Compact Beutel, Teilenr. AN0020C, CO22Gen Compact Beutel, Teilenr. CN0020 C, und Beutel, Teilenr. CD0020C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompakter Kunststoffbeutel
Kompakter Beutel
Thermo Scientific Oxoid™
20/Packung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6275668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6265486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog NumberAG0020C
Chargennummer6259111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog NumberAG0020C
Chargennummer6251118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog NumberAG0020C
Chargennummer6229818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberAG0020C
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ kompakter Folienbeutel > 20er-Packung