Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO2 Gen™ Beutel
Oxoid CO2 Gen Beutel zur Herstellung einer Kohlendioxid-Atmosphäre in dem AnaeroJar™ 2,5 l.
Marke:  Thermo Scientific™ CD0025A
42.81 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10259532
  • 49.45 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Oxoid CO2 Gen Beutel zur Herstellung einer Kohlendioxid-Atmosphäre in dem AnaeroJar™ 2,5 l.
  • Kein Wasser oder Katalysator erforderlich
  • Es wird kein Wasserstoff produziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CO2-generierender Beutel
Gaserzeugungstütchen
Thermo Scientific Oxoid™
10/Packung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO2 Gen™ Beutel > 10/Pckg.