Learn More
Thermo Scientific™ Chromogener Cronobacter-Isolierungsagar (dehydriert)
Beschreibung
Differenzierung und Koloniezahlbestimmung von Cronobacter sakazakii aus Säuglingsnahrung und anderen Lebensmittelproben mit diesem chromogenen Medium.
Differenzierung und Koloniezahlbestimmung von Cronobacter sakazakii aus Säuglingsnahrung und anderen Lebensmittelproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Chromogenem Cronobacter-Isolierungsagar (dehydriert). Beim chromogenen Cronobacter-Isolierungsagar (CCI) handelt es sich um eine Verbesserung des Brilliance™ Cronobacter sakazakii-Agars (DFI) mit höherer Spezifität und Koloniefärbung zum Nachweis von Cronobacter.
Cronobacter sakazakii ist ein gramnegatives stäbchenförmiges Bakterium, das bei gesunden Erwachsenen selten Krankheiten verursacht. Es wurde mit Krankheitsausbrüchen bei Frühgeborenen (Neugeborenen) in Zusammenhang gebracht. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Neugeborene oder Säuglinge, die an anderen Krankheiten leiden, anfälliger für diese Infektion sind. Die meisten gemeldeten Infektionsfälle sind schwerwiegend, einschließlich Sepsis (Bakterien im Blut), Meningitis oder nekrotisierende Enterokolitis (schwere Darminfektion).
Verwenden Sie chromogenen Cronobacter-Isolierungsagar zur Differenzierung und Koloniezahlbestimmung von Cronobacter sakazakii aus Säuglingsnahrung und anderen Lebensmittelproben.
- Selektiv: Aufgrund der Anwesenheit von Desoxycholat ist der Nährboden selektiv gegenüber den meisten grampositiven Organismen.
- Einfache Auswertung und Ablesbarkeit: Cronobacter sakazakii erzeugt auf diesem Nährboden blaugrüne Kolonien.
Cronobacter spp. wurden in niedrigen Konzentrationen aus pulverförmiger Säuglingsnahrung isoliert. Die hohe Trockenheitsresistenz der Organismen bietet einen Überlebensvorteil in der trockenen Umgebung von Milchpulverfabriken, was das Risiko einer Produktkontamination erhöht1.
Chromogener Cronobacter-Isolierungsagar (CCI) ist eine Optimierung des ursprünglichen Brilliance™ Enterobacter-Sakazakii-Agar (DFI), entwickelt von Iversen et al. im Jahr 20043. Die Konzentration des Chromogens X-α-Glucosid wurde erhöht, um die blaugrüne Färbung von Cronobacter-Stämmen mit schwacher Glucosidase-Aktivität zu verbessern. Natriumthiosulfat und Ammoniumeisen(III)-Citrat sind enthalten, um Schwefelwasserstoff-produzierende Enterobacteriaceae zu unterscheiden, die grau/braun gefärbt sind, und Natriumdesoxycholat wird zugesetzt, um das Wachstum grampositiver Konkurrenten zu hemmen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Chromogener Cronobacter-Isolierungsagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 16,3 l Medium |
| Spezies | Cronobacter |
Nur für Laboranwendungen