Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen über ein Antibiogramm (AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testblättchen.
61.45 CHF - 87.20 CHF
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel | Chloramphenicol |
---|---|
Beschreibung | Oxoid Chloramphenicol-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
Antibiotika-Code | C |
Produkttyp | Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
Testtyp | Antimikrobielle Empfindlichkeit |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Antibiotika-Code | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Antibiotika-Code | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10641105
|
Thermo Scientific™
CT0013B |
Oxoid Chloramphenicol-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | C | 30 µg |
61.45 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10431323
|
Thermo Scientific™
CT0014B |
Oxoid Chloramphenicol-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | C | 50 μg | N/A | ||||||
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Chloramphenicol | |
C | |
Antimikrobielle Empfindlichkeit | |
50 Scheiben/Kassette |
Oxoid Chloramphenicol-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
5 Kassetten/Packung | |
50 Scheiben/Kassette |