Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ 3.5 l-Beutel
Mit dem Oxoid CampyGen 3.5 l-Beutel erzeugen Sie eine geeignete Gasatmosphäre für das Wachstum von mikroaerophilen Mikroorganismen.
Marke:  Thermo Scientific™ CN0035A
44.56 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10729393
  • 48.10 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Solo quedan null
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Mit dem Oxoid CampyGen 3.5 l-Beutel erzeugen Sie eine geeignete Gasatmosphäre für das Wachstum von mikroaerophilen Mikroorganismen.
  • Kein Wasser oder Katalysator erforderlich
  • Es wird kein Wasserstoff produziert
  • Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific Oxoid 3.5L anaeroben Gefäß, Artikel-Nr. HP0011A, HP0031A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CampyGen Beutel
Thermo Scientific Oxoid™
3,5 l
Gaserzeugungstütchen
10/Packung
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos Certificados
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5029LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberCN0035A
Chargennummer4309LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberCN0035A
Chargennummer4261LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2025 Catalog NumberCN0035A
Chargennummer4159LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberCN0035A
Chargennummer4092LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog NumberCN0035A
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ 3.5 l-Beutel > 10/Pckg.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado