Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance Bacillus Cereus, Selektiv-Ergänzungsstoff
Brilliance ist ein chromogenes Medium für die Isolierung und Differenzierung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben.
Marke:  Thermo Scientific™ SR0230E
166.25 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13265409
  • 175.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Brilliance ist ein chromogenes Medium für die Isolierung und Differenzierung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben.
Zum Hinzufügen zur Brilliance Bacillus Cereus Agarbase, Artikel-Nr. CM1036A und CM1036B Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bacillus cereus
Gefriergetrocknet
10 Stück/Packung
Brilliance Bacillus Cereus, Selektiv-Ergänzungsstoff
Selektive Ergänzung
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6244624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberSR0230E
Chargennummer6180774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberSR0230E
Chargennummer6150840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberSR0230E
Chargennummer6116059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog NumberSR0230E
Chargennummer3770249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberSR0230E
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliance Bacillus Cereus, Selektiv-Ergänzungsstoff > 10/Pckg.