Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Deckel
Der Oxoid AnaeroJar Deckel passt auf das AnaeroJar AnaeroJar Anaerobengefäß in der Größe 2.5l, Teilenr. AG0025A.
Marke: Thermo Scientific™ AG0027A
245.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Oxoid AnaeroJar Deckel passt auf das AnaeroJar AnaeroJar Anaerobengefäß in der Größe 2.5l, Teilenr. AG0025A.
Spezifikation
AnaeroJar Deckel | |
Ovaler Deckel | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
Jeweils |