Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Klemme
Die Oxoid AnaeroJar Klemme besteht aus zwei selbstentlüftenden Klemmen.
Marke: Thermo Scientific™ AG0031A
70.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Oxoid AnaeroJar Klemme besteht aus zwei selbstentlüftenden Klemmen.
Zur Verwendung mit AnaeroJar 2.5L, Artikel-Nr.. AG0025A
Inhalt:
2Selbstentlüftende Klemmen.
Spezifikation
AnaeroJar Klemme | |
2 Selbstentlüftende Klammern | |
2/Packung |
Selbstentlüftende Klemme | |
Thermo Scientific Oxoid™ |