Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact, Verschlussklammer
Zur Verwendung mit AnaeroGen Compact, Nr. AN0010C; Kompakter Plastikbeutel, Nr. AG0020C; Kompakter Beutel, Nr. AN0020D; Thermo Scientific™ CampyGen™ kompakter Beutel, Nr. CN0020C.
Marke:  Thermo Scientific™ AN0005C
26.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10128052
  • 28.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact Dichtungsklemmen sind für den Einsatz mit AnaeroGen Compact, Teilenr. AN0010C, Compact Kunststoffbeuteln, Teilenr. AG0020C, AnaeroGen Compact Beuteln, Teilenr. AN0020D, und Thermo Scientific™ CampyGen™ Compact Beuteln, Teilenr. CN0020C, vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompakter Dichtungsclip
Thermo Scientific Oxoid™
5/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact, Verschlussklammer >