Learn More
WTW™ Meßgefäß für OxiTop™-C Typ MG 1,0
WTW bietet eine Vielzahl von Messflaschen und Messgefäßen mit Adaptern zur Messung von BSB, Bodenatmung, Abbaubarkeit gemäß OECD 301 F, Gärtests, Biogasen und vielem mehr. Alle Produkte wurden für die entsprechende Anwendung getestet und gewährleisten somit genaue Messergebnisse.
Marke:  WTW™ 209019
185.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10528401
  • 195.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
1000 mL
OxiTop™-C Zubehör
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Meßgefäß für OxiTop™-C Typ MG 1,0 > Kapazität: 1000 ml