Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
394.00 CHF - 9515.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | Backlit Graphic LCD |
---|---|
Bereich | Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16223561
|
WTW™
208276 |
OxiTop™-i 6 |
2065.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16347231
|
WTW™
208272 |
OxiTop™-i B |
394.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16273951
|
WTW™
208262 |
OxiTop™-i IS 12 |
5390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16219020
|
WTW™
208260 |
OxiTop™-i IS 6 |
3130.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16308605
|
WTW™
208274 |
OxiTop™-i 2 |
738.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16458763
|
WTW™
209700 |
OxiTop™-IDS 1 |
528.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16391736
|
WTW™
209716 |
OxiTop™-IDS 12 |
9515.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16367616
|
WTW™
208264 |
OxiTop™-i SET 2 |
759.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- OxiTop™ is a respirometric vessel-top measuring system for BOD self-check measurement with undiluted samples (DIN EN 1899 -2)
- Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible
- No need to convert data - direct input of sample volume
- Direct display of the BOD value on the measuring head screen
- Menu-operated, with backlit graphic LCD, control LED and operating buttons for direct BOD readings, volume pre-selection, measurement duration between 1 and 7 days selectable, display of measuring curve, display of current readings
Spezifikation
Backlit Graphic LCD | |
Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible |