Learn More
Novus Biologicals™ Oxidized LDL Antibody (Okayama U. patent anti-oxLDL) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
240.00 CHF - 1045.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Oxidized LDL |
---|---|
Klon | Okayama U. patent anti-oxLDL |
Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30046424
|
Novus Biologicals™
NBP3-28420-1mg |
1 mg | N/A | |||||||
30046877
|
Novus Biologicals™
NBP3-28420-50ug |
50 μg |
240.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30044118
|
Novus Biologicals™
NBP3-28420-100ug |
100 μg |
382.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Oxidized LDL Monoclonal antibody specifically detects Oxidized LDL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpezifikation
Oxidized LDL | |
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
Unconjugated | |
Human | |
Human | |
Oxidized LDL, Oxidized Low Density Lipoprotein, oxLDL | |
IgG1 | |
Protein A purified | |
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Okayama U. patent anti-oxLDL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
oxLDL | |
Primary | |
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |