Learn More
Oxidation Reagent, Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™, suitable for use with DNA/RNA synthesis instruments, 0.02M Iodine in 70/20/10 THF/Pyridine/Water (v/v)
1400.54 CHF
Spezifikation
CAS | 7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1 |
---|---|
CAS Max. % | 0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40% |
Siedepunkt | 66°C |
Flammpunkt | -15°C |
Physikalische Form | Flüssig, klar |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16805431
|
Honeywell Fluka
BR666-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
1400.54 CHF
4 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
- Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
- ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
- All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Spezifikation
7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1 | |
66°C | |
Flüssig, klar |
0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40% | |
-15°C | |
Oxidation reagents |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Raumtemperatur
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxidation Reagent, Honeywell Burdick & Jackson™