Learn More
Honeywell Burdick & Jackson™ Oxidation Reagent, 0.05M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v)
Click to view available options
Menge:
4 x 2,5 l
Verpackungsart:
GLASFLASCHE, GL45
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
- Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
- Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
- Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 7553-56-2 |
Dichte | 0,983 g/cm3 |
Verpackungsart | GLASFLASCHE, GL45 |
Menge | 4 x 2,5 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell Burdick & Jackson™ Oxidation Reagent, 0.05M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur