Learn More
Oxidationsreagenz 0,05 M Jod in 90/10 Pyridin/Wasser (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Oxidationsreagenz 0,05 M Jod in 90/10 Pyridin/Wasser (v/v), 4 x 2500 ml
Description
- Speziell verarbeitet und gereinigt nach anspruchsvollen Spezifikationen, gewährleisten eine hervorragende Syntheseeffizienz
- Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
- Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Oxidation reagent |
Schmelzpunkt | −42.2°C |
CAS | 7553-56-2 |
Farbe | Farblos bis gelb |
CAS Max. % | 0.013 |
Siedepunkt | 115.25°C (1.013 hPa) |
Menge | 4 x 2.5 L |
Verpackung | GL45 Glasflasche |
Physikalische Form | Klare Flüssigkeit |
Produktlinie | BioSyn™ |
Siede- und Schmelzpunkttemperaturen basieren auf der physikalischen Hauptkomponente.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Oxidationsreagenz 0,05 M Jod in 90/10 Pyridin/Wasser (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction