Learn More
Oxibendazol, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 468810010
80.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17515555
  • 80.50 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxibendazol, Thermo Scientific™ > Menge: 1 g