Learn More
Oxcarbazepine, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18014642
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxcarbazepine, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18014642
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18014642
Marke: Tocris Bioscience 3864/10
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anticonvulsant; inhibits Na+ channel activity
Anticonvulsant; protects mice and rats against generalized tonic-clonic seizures induced by electroshock. Thought to act via inhibition of sodium channel activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28721-07-5
Summenformel C15H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.273
InChI-Schlüssel CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxcarbazepine, trileptal, oxcarbamazepine, oxacarbazepine, oxcarbazepina, oxcarbazepinum, timox, oxcarbazepinum inn-latin, oxcarbazepina inn-spanish, oxcarbazepine innMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 34312
ChEBI CHEBI:7824
IUPAC-Name 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES C1C2=CC=CC=C2N(C3=CC=CC=C3C1=O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxcarbazepine
Menge 10 mg
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxcarbazepine, Tocris Bioscience™ >